Learn More
Décahydrate de pyrophosphate de sodium tétrabasique, Puriss. p.a., ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15653020
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Puriss. p.a., ≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-36-1
Formule moléculaire H20Na4O17P2
Poids moléculaire (g/mol) 446.05
Clé InChI VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate
CID PubChem 3084150
Nom IUPAC tétrasodium ; pyrophosphate ; décahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Pyrophosphate Tetrabasic Decahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Na4P2O7 · 10H2O
Numéro MDL MFCD00149200
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 446.06g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.