Learn More
Pyrophosphate de sodium décahydraté, 99-103 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
17.69€ - 164.82€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-36-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Na4O7P2·10H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 446.05 |
Clé InChI | VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J |
Synonyme | sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate |
CID PubChem | 3084150 |
Nom IUPAC | Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12327203
|
Thermo Scientific Acros
448061000 |
100 g |
17.69€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12387073
|
Thermo Scientific Acros
448065000 |
500 g |
45.83€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12317203
|
Thermo Scientific Acros
448060025 |
2.5 kg |
164.82€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
13472-36-1 | |
446.05 | |
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate | |
Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté |
Na4O7P2·10H2O | |
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J | |
3084150 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
Spécification
93.8°C | |
80.0°C | |
99-103% | |
Na4P2O7·10H2O | |
Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in ammonia, insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] | |
446.05 | |
446.05 | |
Réactif ACS |
Sodium pyrophosphate decahydrate | |
13472-36-1 | |
Na4O7P2·10H2O | |
sodium pyrophosphate decahydrate, unii-iy3dkb96qw, tetrasodium pyrophosphate decahydrate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate, iy3dkb96qw, pyrophosphate sodium salt decahydrate, pyrophosphate inorganic, colostrum, sodium phosphate pyro, sodium pyrophosphate na4p2o7 decahydrate | |
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J | |
Tétrasodium;phosphate de phosphonato;décahydraté | |
3084150 | |
99 to 103% | |
Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Sodium pyrophosphate decahydrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Diphosphoric acid, tetrasodium salt, decahydrate
RUO – Research Use Only