Learn More
Phosphate de sodium, monohydraté monobasique, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
38.20€ - 245.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-21-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NaO5P |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.00 |
Numéro MDL | MFCD00149208 |
Clé InChI | BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
CID PubChem | 516949 |
SMILES | O.[Na+].OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10513544
|
Thermo Scientific Acros
207802500 |
250 g | Flacon en plastique |
38.20€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10226410
|
Thermo Scientific Acros
207805000 |
500 g | Flacon en plastique |
58.10€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10523864
|
Thermo Scientific Acros
207800025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
245.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
10049-21-5 | |
139.00 | |
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N | |
516949 |
H5NaO5P | |
MFCD00149208 | |
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 | |
O.[Na+].OP(O)(O)=O |
Spécification
Sodium phosphate, monobasic monohydrate | |
p.a. | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
H5NaO5P | |
MFCD00149208 | |
15, 8790 | |
Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
O.[Na+].OP(O)(O)=O | |
139.00 | |
137.99 | |
Analytique |
100.0°C | |
10049-21-5 | |
4.1 to 4.5 (5% soln. at 20°C) | |
99+% | |
NaH2PO4·H2O | |
01,395 | |
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 | |
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N | |
dihydrogénophosphate de sodium hydraté | |
516949 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
RUO – Research Use Only