Learn More
Phosphate de sodium, monobasique monohydraté, 98+ %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
26.53€ - 574.86€
Identifiants chimiques
CAS 10049-21-5
Formule moléculaire H5NaO5P
Poids moléculaire (g/mol) 139.00
Numéro MDL MFCD00149208
Clé InChI BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
CID PubChem 516949
Nom IUPAC dihydrogénophosphate de sodium hydraté
SMILES O.[Na+].OP(O)(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10566992
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424390250
25 g Flacon en plastique
26.53€
25g
10657961
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424395000
500 g Flacon en plastique
52.26€
500g
10708922
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424390025
2.5 kg Flacon en plastique
164.82€
2.50kg
11924291
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
424390100
10 kg Récipient en plastique
574.86€
10kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10049-21-5
139.00
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
516949
O.[Na+].OP(O)(O)=O
H5NaO5P
MFCD00149208
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
dihydrogénophosphate de sodium hydraté
Spécification
Sodium phosphate, monobasic monohydrate
10049-21-5
4.1 to 4.5 (5% soln. at 25°C)
98+%
NaH2PO4·H2O
01,395
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N
dihydrogénophosphate de sodium hydraté
516949
≥98%
100.0°C
Blanc
Cristaux ou poudre cristalline
H5NaO5P
MFCD00149208
15,879
Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.[Na+].OP(O)(O)=O
139.00
137.99
Réactif ACS
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Sodium phosphate, monobasic monohydrate