Learn More
Phosphate de sodium, monobasique monohydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Phosphate de sodium monobasique monohydraté, 98 %, H2NaO4P.H2O, numéro CAS-10049-21-5
72.26€ - 311.55€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-21-5 |
---|---|
Formule moléculaire | H5NaO5P |
Poids moléculaire (g/mol) | 139.00 |
Numéro MDL | MFCD00149208 |
Clé InChI | BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 |
CID PubChem | 516949 |
SMILES | O.[Na+].OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12695097
|
Thermo Scientific Acros
447740010 |
1 kg |
72.26€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
12605107
|
Thermo Scientific Acros
447740050 |
5 kg |
311.55€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10049-21-5 | |
139.00 | |
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N | |
516949 |
H5NaO5P | |
MFCD00149208 | |
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 | |
O.[Na+].OP(O)(O)=O |
Spécification
Sodium phosphate, monobasic monohydrate | |
10049-21-5 | |
H5NaO5P | |
MFCD00149208 | |
sodium dihydrogen phosphate monohydrate, sodium phosphate monobasic monohydrate, monosodium phosphate monohydrate, unii-593yog76rn, phosphoric acid, monosodium salt, monohydrate, sodium phosphate monobasic hydrate, sodium dihydrogen phosphate hydrate, sodium dihydrogenphosphate monohydrate, sodium hydrate dihydrogen phosphate, pubchem12707 | |
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-N | |
dihydrogénophosphate de sodium hydraté | |
516949 | |
98% | |
Flacon en plastique |
100.0°C | |
98% | |
NaH2PO4·H2O | |
15,879 | |
Solubility in water: 1103g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
O.[Na+].OP(O)(O)=O | |
139.00 | |
137.99 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium phosphate, monobasic monohydrate
RUO – Research Use Only