Learn More
Phosphate de sodium monobasique, Honeywell Fluka™
TraceSELECT™, pour l’analyse des traces, anhydre, ≥ 99,999 % (base des métaux)
92.27€ - 341.84€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-80-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H2NaO4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.98 |
Numéro MDL | MFCD00003527,MFCD00146206 |
Clé InChI | AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate |
CID PubChem | 23672064 |
ChEBI | CHEBI:37585 |
Nom IUPAC | sodium dihydrogen phosphate |
SMILES | [Na+].OP(O)([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15636790
|
Honeywell-Fluka
71492-25G |
25 g | |||||||
15626790
|
Honeywell-Fluka
71492-100G |
100 g |
341.84€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
TraceSELECT™ Ultra et TraceSELECT
- acides, bases et sels ultra-purs pour la fusion et la digestion humide dans l’analyse de l’environnement, de l’eau et des aliments
- la préparation d’échantillons pour l’analyse de traces nécessite des réactifs de la plus haute pureté ; nos produits TraceSELECT Ultra pour l’analyse d’ultra-traces à des niveaux ppb et même ppt sont produits par distillation à sous-ébullition
- les acides, bases et sels de la série TraceSELECT ont été développés pour la préparation et l’analyse des échantillons dans la plage de traces ppb (μg/kg)
- conditionnés dans des récipients de haute qualité adaptés à chaque produit
- les réactifs sont produits et mis en bouteille dans des conditions de salle blanche
Identifiants chimiques
7558-80-7 | |
119.98 | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
23672064 | |
sodium dihydrogen phosphate |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
CHEBI:37585 | |
[Na+].OP(O)([O-])=O |
Spécification
Sodium phosphate monobasic | |
H2NaO4P | |
MFCD00003527,MFCD00146206 | |
monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate | |
[Na+].OP(O)([O-])=O | |
119.98 | |
CHEBI:37585 | |
≥99.99% (metals basis) |
7558-80-7 | |
NaH2PO4 | |
NONH for all modes of transport | |
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium dihydrogen phosphate | |
23672064 | |
119.98g/mol |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : WA1900000