Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
28.50€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H17Na2O11P |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.08 |
Numéro MDL | MFCD00149180 |
Clé InChI | PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
CID PubChem | 6096963 |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium heptahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10783445
|
Thermo Scientific Acros
206512500 |
250 g | Flacon en plastique |
28.50€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10420101
|
Thermo Scientific Acros
206515000 |
500 g | Flacon en plastique |
44.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11904291
|
Thermo Scientific Acros
206510025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
171.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologiqueIdentifiants chimiques
7782-85-6 | |
270.08 | |
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
6096963 | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O |
H17Na2O11P | |
MFCD00149180 | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté |
Spécification
Sodium phosphate, dibasic heptahydrate | |
p.a. | |
Blanc | |
Crystals | |
H17Na2O11P | |
MFCD00149180 | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté | |
6096963 | |
≥99% | |
1.67 |
48.0°C | |
7782-85-6 | |
9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C) | |
99+% | |
Na2HPO4·7H2O | |
15,8789 | |
Solubility in water: 154g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O | |
270.08 | |
268.07 | |
Analytique |
Sécurité et traitement
HYGROSCOPIC
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4600000
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche