Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 99 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
45.80€ - 171.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10039-32-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P·12H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 358.13 |
Clé InChI | DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 |
CID PubChem | 61456 |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12695147
|
Thermo Scientific Acros
448160010 |
1 kg | Flacon en plastique |
45.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12605157
|
Thermo Scientific Acros
448160050 |
5 kg | Flacon en plastique |
171.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10039-32-4 | |
358.13 | |
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 | |
hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté |
HNa2O4P·12H2O | |
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L | |
61456 | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] |
Spécification
Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate | |
10039-32-4 | |
HNa2O4P·12H2O | |
15,8789 | |
Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol | |
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+] | |
358.13 | |
358.13 | |
Extra pur |
35.0°C | |
99% | |
Na2HPO4·12H2O | |
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12 | |
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L | |
hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté | |
61456 | |
99% |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche