Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium dibasique, puriss. p.a., Honeywell Fluka™
Code produit. 15633040
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
6 x 1 kg
Puriss. p.a., réactif Pharmacopée européenne, 98,5 à 101,0 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
Nom IUPAC disodium dihydrate hydrogen phosphate
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire Na2HPO4 · 2H2O
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté 98.5 to 101.0% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss. p.a.