Learn More
Phosphate de sodium dibasique dihydraté, 99+ %, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
21.40€ - 478.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10028-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H5Na2O6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.99 |
Numéro MDL | MFCD00149182 |
Clé InChI | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o |
CID PubChem | 6451167 |
Nom IUPAC | disodium dihydrate hydrogen phosphate |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10418862
|
Thermo Scientific Acros
343810250 |
25 g | Flacon en verre |
21.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10005783
|
Thermo Scientific Acros
343811000 |
100 g | Flacon en verre |
43.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10519273
|
Thermo Scientific Acros
343815000 |
500 g | Flacon en verre |
128.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15204714
|
Thermo Scientific Acros
343810025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
478.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10028-24-7 | |
177.99 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
6451167 | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
disodium dihydrate hydrogen phosphate |
Spécification
Sodium phosphate dibasic dihydrate | |
For HPLC | |
Blanc | |
Cristaux ou poudre cristalline | |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
disodium dihydrate hydrogen phosphate | |
6451167 | |
≥99% |
243.0°C to 245.0°C | |
10028-24-7 | |
7.5 to 9.2 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
Na2HPO4·2H2O | |
15,8789 | |
Solubility in water: 93g/L(20°C) | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
177.99 | |
177.99 | |
HPLC |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche