Learn More
Phosphate de sodium dibasique anhydre (granulés blancs ou poudre), Fisher BioReagents
34.70€ - 40.80€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10182863
|
Fisher BioReagents
BP332-500 |
500 g | Flacon en verre |
34.70€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10396313
|
Fisher BioReagents
BP332-1 |
1 kg | Flacon poly |
40.80€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Phosphate de sodium dibasique anhydre (granulés blancs ou poudre)
Ce composant tampon est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.Identifiants chimiques
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 |
Spécification
Sodium Phosphate Dibasic Anhydrous | |
Blanc | |
Poudre / Solide | |
HNa2O4P | |
15, 8789 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.96 | |
Pass Test | |
Decomposes information: > 240°C |
7558-79-4 | |
8.7 to 9.3 | |
≥99.0 % | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
≥99.0% | |
0.2% max. |
Sécurité et traitement
MISE EN GARDE !
Aperçu des cas d’urgence
Peut provoquer une irritation des yeux, de la peau et des voies respiratoires. Les propriétés toxicologiques n’ont pas été entièrement étudiées. Hygroscopique.
NFPA
Santé :1 Inflammabilité :0 Instabilité :1
Mention d’avertissement : MISE EN GARDE !
Recommended Storage : RT