Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, anhydre, en poudre, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
208.00€ - 715.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
13285423
|
Avantor J.T.Baker
4062-01 |
500 g | Flacon poly |
208.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15326175
|
Avantor J.T.Baker
4062-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
715.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Identifiants chimiques
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
disodique ; phosphate d’hydrogène |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Sodium Phosphate | |
7558-79-4 | |
HNa2O4P | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
Bioréactif ultrapure |
Dibasic, Anhydrous | |
Poudre | |
MFCD00003496 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.96 | |
1 L = 2.07 kg |