Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, anhydre, en poudre, bioréactif ultra-pur, J.T.Baker™
Code produit. 15326175
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Réactifs de haute pureté testés pour une utilisation dans des applications biotechnologiques, telles que l’électrophorèse et la chromatographie liquide
    Pour les applications de chromatographie liquide et de biologie moléculaire.
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Dibasic, Anhydrous
Forme physique Poudre
Quantité 2.5 kg
Poids de la formule 141.96
Qualité Bioréactif ultra-pur
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.07kg