Learn More
Phosphate de sodium dibasique, anhydre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit. 15538184
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
    Adapté pour des solutions tampons
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 500 g
Notes de qualité de la pureté Meets ACS reagent chemical requirements
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 2.07kg