Learn More
Phosphate de sodium dibasique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
37.75€ - 1353.03€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15638160
|
Honeywell-Fluka
S9763-100G |
100 g |
37.75€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15688160
|
Honeywell-Fluka
S9763-500G |
500 g |
102.53€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15658160
|
Honeywell-Fluka
S9763-1KG |
1 kg |
179.67€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15668160
|
Honeywell-Fluka
S9763-2.5KG |
2.5 kg |
393.89€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15608170
|
Honeywell-Fluka
S9763-6X500G |
6 x 500 g | |||||||
15698160
|
Honeywell-Fluka
S9763-5KG |
5 kg |
716.35€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15678160
|
Honeywell-Fluka
S9763-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg |
1353.03€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15648160
|
Honeywell-Fluka
S9763-12KG |
12 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 |
Spécification
Sodium phosphate dibasic | |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
≥99% |
7558-79-4 | |
Na2HPO4 | |
NONH for all modes of transport | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.96g/mol | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000