Learn More
Phosphate de sodium dibasique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. 15648160
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Réactif ACS, ≥ 99,0 %
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic
Quantité 12 kg
Formule linéaire Na2HPO4
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium hydrogen phosphate
Poids de la formule 141.96g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS Reagent