Learn More
Phosphate de sodium dibasique, réactif ACS, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
Description
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic |
Quantité | 6 x 500 g |
Formule linéaire | Na2HPO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Nom IUPAC | disodium hydrogen phosphate |
Poids de la formule | 141.96g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |
Qualité | ACS Reagent |