Learn More
Phosphate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 9,0, Thermo Scientific™
56.66€ - 98.80€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentration | 0.5 M |
pH | 9.0 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60651.AK |
250 mL | N/A | ||||||
15463389
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60651.AP |
500 mL |
98.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Sodium phosphate buffer soln. | |
9.0 | |
MFCD00146206 |
0.5 M | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante