Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 8,5
88.40€ - 141.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0.5M
pH 8.5
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00146206
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15493779
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61151.AK
250 mL
88.40€
250mL
15403789
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J61151.AP
500 mL
141.00€
500mL
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
8.5
MFCD00146206
Solution de tampon 0.5M
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante