Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 7,6
87.50€ - 139.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentration | Solution de tampon 0.5M |
pH | 7.6 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15432979
|
Thermo Scientific Chemicals
J60158.AK |
250 mL |
87.50€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15442979
|
Thermo Scientific Chemicals
J60158.AP |
500 mL |
139.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Sodium phosphate buffer soln. | |
7.6 | |
MFCD00146206 |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only