Learn More
Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 9,0, Thermo Scientific™
51.70€ - 78.30€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentration | Solution de tampon 0,2M |
pH | 9.0 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15443309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60565.AP |
500 mL |
51.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15453309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60565.K2 |
1 L |
78.30€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Sodium phosphate buffer soln. | |
9.0 | |
MFCD00146206 |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante