Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 8,0
80.60€ - 114.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentration | 0.2 M |
pH | 8.0 |
Forme physique | Des mesures |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15465039
|
Thermo Scientific Chemicals
J62733.AP |
500 mL |
80.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15475039
|
Thermo Scientific Chemicals
J62733.K2 |
1 L |
114.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Phosphate buffer is a multi-purpose buffer used for many molecular biology procedures. It is been also used for PEGylation of proteins at pH 7.4 and a concentration of 50 mM. Sodium phosphate buffer solution may be used in the preparation of a wide variety of phosphate based biological buffers for use in cell and molecular biology application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe tampon phosphate est un tampon polyvalent utilisé pour de nombreuses procédures de biologie moléculaire. Il est également utilisé pour la PEGylation des protéines à pH 7,4 et à une concentration de 50 mM. La solution tampon de phosphate de sodium peut être utilisée dans la préparation d’une grande variété de tampons biologiques à base de phosphate pour une utilisation en biologie cellulaire et moléculaire.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Sodium phosphate buffer soln. | |
8.0 | |
MFCD00146206 |
0.2 M | |
Des mesures | |
Fully miscible in water. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only