Learn More
Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,6, Thermo Scientific™
41.40€ - 58.20€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration 0.2 M
pH 7.6
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00146206
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15455119
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62815.AP
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15465119
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
J62815.K2
1 L Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
7.6
MFCD00146206
0.2 M
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante