Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,5
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J62041.AP
Code produit. 15444499
  • 77.99€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Les solutions tampons jouent un rôle important dans les processus industriels et physiologiques. Les solutions tampons de pH connues et précises permettent de définir le système d’analyse afin de mesurer les échantillons de pH inconnu avec plus de précision et de précision. Il est également utilisé dans la préparation de la phase mobile en chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Solubilité
Miscible à l’eau. Immiscible avec de l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
7.5
500 mL
Miscible with water. Immiscible with alcohol.
Solution de tampon 0,2M
Liquide
MFCD00146206