Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon M0,2, pH 7,4
83.80€ - 118.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentration | Solution de tampon 0,2M |
pH | 7.4 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15494569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62152.AP |
500 mL |
83.80€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15404579
|
Thermo Scientific Chemicals
J62152.K2 |
1 L |
118.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Buffer solutions play a substantial role in industrial and physiological processes. Buffer solutions of known and precise pH value allow to set the testing system to measure the samples of unknown pH more precisely and accurately. It is also used in the preparation of mobile phase in high performance liquid chromatography (HPLC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLes solutions tampons jouent un rôle important dans les processus industriels et physiologiques. Les solutions tampons de pH connues et précises permettent de définir le système d’analyse afin de mesurer les échantillons de pH inconnu avec plus de précision et de précision. Il est également utilisé dans la préparation de la phase mobile en chromatographie liquide haute performance (HPLC).
Solubilité
Miscible à l’eau. Immiscible avec de l’alcool.
Remarques
Incompatible avec les acides forts.
Spécification
Sodium phosphate buffer soln. | |
7.4 | |
MFCD00146206 |
Solution de tampon 0,2M | |
Liquide | |
Miscible with water. Immiscible with alcohol. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only