Learn More
Persulfate de sodium, Honeywell
Purum p.a., ≥ 99,0 % (RT)
52.87€ - 89.05€
Identifiants chimiques
CAS | 7775-27-1 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O8S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 238.092 |
Numéro MDL | MFCD00003501 |
Clé InChI | CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate |
CID PubChem | 62655 |
Nom IUPAC | persulfate de sodium |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15656860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-500G |
500 g |
52.87€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15646860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-1KG |
1 kg |
89.05€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15666860
|
Honeywell Research Chemicals
71890-5KG |
5 kg |
N/A
|
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
Identifiants chimiques
7775-27-1 | |
238.092 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
62655 | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
persulfate de sodium |
Spécification
Sodium persulfate | |
Na2O8S2 | |
MFCD00003501 | |
sodium persulfate, sodium peroxydisulfate, sodium peroxodisulfate, peroxydisulfuric acid, disodium salt, disodium peroxodisulphate, sodium persulphate, unii-j49fyf16je, persulfate de sodium french, sodium peroxydisulphate, disodium sulfonatooxy sulfate | |
[O-]S(=O)(=O)OOS(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] | |
238.092 | |
238.1g/mol |
7775-27-1 | |
Na2S2O8 | |
UN1505 | |
CHQMHPLRPQMAMX-UHFFFAOYSA-L | |
persulfate de sodium | |
62655 | |
≥99% (RT) |
Sécurité et traitement
P210-P220-P261-P280-P284-P370 + P378
missing translation for 'rtecsNumber' : SE0525000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium persulfate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Persulfate de sodium, Honeywell