Learn More
Peroxyde de sodium, qualité réactif, Honeywell
Code produit. 15602210
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Qualité réactif, granulaire, +140 mesh de granulométrie, 97 %
  • ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-60-6
Formule moléculaire Na2O2
Poids moléculaire (g/mol) 77.978
Numéro MDL MFCD00003497
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
CID PubChem 14803
Nom IUPAC peroxyde de sodium
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Peroxide
Forme physique Granules
Quantité 500 g
Numéro UN 1504
Poids de la formule 77.98g/mol
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Réactif