Learn More
Peroxyde de sodium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Certifié pur, réactif ACS, Reag. ISO, ≥ 95 %
102.26€ - 3893.73€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-60-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.978 |
Numéro MDL | MFCD00003497 |
Clé InChI | PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide |
CID PubChem | 14803 |
Nom IUPAC | peroxyde de sodium |
SMILES | [O-][O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15673430
|
Honeywell-Fluka
31445-100G |
100 g |
102.26€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15693430
|
Honeywell-Fluka
31445-500G |
500 g |
466.80€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15683430
|
Honeywell-Fluka
31445-1KG |
1 kg |
771.25€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15603440
|
Honeywell-Fluka
31445-6X1KG |
6 x 1 kg |
3893.73€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
1313-60-6 | |
77.978 | |
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N | |
14803 | |
[O-][O-].[Na+].[Na+] |
Na2O2 | |
MFCD00003497 | |
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide | |
peroxyde de sodium |
Spécification
Sodium Peroxide | |
1313-60-6 | |
MFCD00003497 | |
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide | |
[O-][O-].[Na+].[Na+] | |
77.978 | |
77.98g/mol | |
ACS/certifié pur |
Reag. ISO | |
Na2O2 | |
1504 | |
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N | |
peroxyde de sodium | |
14803 | |
≥95% |
Sécurité et traitement
P220-P280-P305 + P351 + P338-P310
H271-H314
missing translation for 'einecsNumber' : 215-209-4