Learn More
Périodate de sodium, + 99,8 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
25.02€ - 1402.98€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | INaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.89 |
Numéro MDL | MFCD00003534 |
Clé InChI | JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate |
CID PubChem | 23667635 |
ChEBI | CHEBI:75226 |
SMILES | [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10647391
|
Thermo Scientific Acros
419610050 |
5 g | Flacon en verre |
25.02€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348673
|
Thermo Scientific Acros
419611000 |
100 g | Flacon en plastique |
99.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10229990
|
Thermo Scientific Acros
419615000 |
500 g | Flacon en plastique |
351.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11924221
|
Thermo Scientific Acros
419610025 |
2.5 kg | Bouteille en plastique |
1402.98€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7790-28-5 | |
213.89 | |
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M | |
23667635 | |
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O |
INaO4 | |
MFCD00003534 | |
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate | |
CHEBI:75226 |
Spécification
Sodium periodate | |
7790-28-5 | |
Poudre cristalline | |
INaO4 | |
MFCD00003534 | |
15,8772 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents | |
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O | |
213.89 | |
CHEBI:75226 | |
≥99.8% |
300.0°C | |
Blanc | |
99.8 to 100.3% (on dried basis) (Iodometry) | |
NaIO4 | |
01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294 | |
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate | |
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M | |
Periodate de sodium | |
23667635 | |
213.89 | |
Réactif ACS |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-197-6
- Sodium periodate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.