Learn More
Monohydrate de perchlorate de sodium, ≥ 99 % pour HPLC, Honeywell Fluka™
Pour HPLC, ≥99,0 %
69.14€ - 257.14€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH2NaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.45 |
Numéro MDL | MFCD00149164 |
Clé InChI | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
CID PubChem | 516899 |
Nom IUPAC | perchlorate de sodium hydraté |
SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15687380
|
Honeywell-Fluka
89152-50G |
50 g |
69.14€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15677380
|
Honeywell-Fluka
89152-250G |
250 g |
257.14€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7791-07-3 | |
140.45 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
516899 | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
ClH2NaO5 | |
MFCD00149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
perchlorate de sodium hydraté |
Spécification
Sodium perchlorate monohydrate | |
ClH2NaO5 | |
MFCD00149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
140.45 | |
140.46g/mol |
7791-07-3 | |
NaClO4 · H2O | |
UN1502 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
perchlorate de sodium hydraté | |
516899 | |
≥99% (T), ≥99% |
Sécurité et traitement
P220
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium perchlorate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.