Learn More
Monohydrate de perchlorate de sodium, 98 %, réactif ACS, Honeywell™ Fluka™
Code produit. 15603200
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactif ACS, 98 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-07-3
ChEBI CHEBI:78672
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Perchlorate Monohydrate
Point de fusion 469°C
Quantité 500 g
Formule moléculaire ClRb
Formule linéaire NaClO4 · H2O
Numéro MDL MFCD00011187
Numéro UN UN1502
Synonyme rubidium chloride, rubidium chloride rbcl, rubidium monochloride, rbcl, rubidium 1+ chloride, rubidium 1+ ion chloride, unii-n3shc5273s, rubidiumchloride, rubidium-chlorid, rubidium-chloride
Clé InChI FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[Rb+]
Nom IUPAC rubidium(1+);chlorure
Poids moléculaire (g/mol) 120.92
CID PubChem 62683
Poids de la formule 140.46g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.02g/cm3