Learn More
Perchlorate de sodium, extra pur, SLR, Fisher Chemical
84.40€ - 158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7791-07-3 |
---|---|
Formule moléculaire | ClH2NaO5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 140.45 |
Numéro MDL | 149164 |
Clé InChI | IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate |
CID PubChem | 516899 |
Nom IUPAC | perchlorate de sodium hydraté |
SMILES | O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10316150
|
Fisher Chemical
S/5960/50 |
250 g |
84.40€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10775341
|
Fisher Chemical
S/5960/53 |
500 g |
158.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
7791-07-3 | |
140.45 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
516899 | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
ClH2NaO5 | |
149164 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
perchlorate de sodium hydraté |
Spécification
130°C | |
Blanc | |
Solide | |
149164 | |
IXGNPUSUVRTQGW-UHFFFAOYSA-M | |
perchlorate de sodium hydraté | |
516899 | |
Récipient de poudre en plastique |
7791-07-3 | |
6.0 to 8.0 | |
ClH2NaO5 | |
sodium perchlorate monohydrate, sodium perchlorate hydrate, unii-g4h485lhcw, g4h485lhcw, ccris 8893, perchloric acid, sodium salt, monohydrate, sodium hydrate perchlorate, clo4.na.h2o, acmc-1bii1, sodium perchlorate-monohydrate | |
O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
140.45 | |
140.46g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium perchlorate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.