Learn More
Perchlorate de sodium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium perchlorate |
Point de fusion | 482.0°C |
Quantité | 500 g |
Formule linéaire | NaClO4 |
Merck Index | 15,8784 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol |
Poids de la formule | 122.44 |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium perchlorate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium perchlorate