Learn More
Perchlorate de sodium, réactif ACS, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12652916
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-89-0
Formule moléculaire ClNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 122.44
Clé InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
CID PubChem 522606
Nom IUPAC perchlorate de sodium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate
Point de fusion 482.0°C
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire NaClO4
Merck Index 15,8784
Informations sur la solubilité Solubility in water: 209 g/100mL (15°C). Other solubilities: 170 g/100mL water (0°C), 300 g/100mL water (80°C), soluble in alcohol
Poids de la formule 122.44
Qualité Réactif ACS