Learn More
Sodium (para)periodate, ≥99.0% (as H2INa3O6, RT), Honeywell™
Code produit. 15616860
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon poly
Purum p.a.,≥99.0% (as H2INa3O6, RT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13940-38-0
Formule moléculaire H2INa3O6
Poids moléculaire (g/mol) 293.88
Numéro MDL MFCD00036146
Clé InChI DSYMXPNUZLZKOA-UHFFFAOYSA-K
Synonyme sodium paraperiodate, sodium para periodate, sodium triparaperiodate, sodium hydrogen periodate, 3na.h2io6, periodic acid trisodium salt, trisodium dihydrogen orthoperiodate, sodium para periodate, commercial, trisodium dihydroxydioxidoiodosylolate, trisodium dihydroxy-trioxido-oxo-$l^ 7-iodane
CID PubChem 9796123
Nom IUPAC trisodium (dihydroxydioxidoiodosyl)olate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].O[I](O)([O-])([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium (para)periodate
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Formule linéaire Na3H2IO6
Numéro UN UN1479
Informations sur la solubilité 106.7g/L at 20°C
Poids de la formule 293.89g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0% (as H2INa3O6, RT)
Conditionnement Flacon poly