Learn More
Oxalate de sodium, ACS, +99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 223.11€
Identifiants chimiques
CAS | 62-76-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C2Na2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 134.00 |
Numéro MDL | MFCD00012465 |
Clé InChI | ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt |
CID PubChem | 6125 |
Nom IUPAC | oxalate de disodium |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11338908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041759.18 |
50 g |
22.71€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11348908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041759.30 |
250 g |
75.17€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11358908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041759.A1 |
1 kg |
223.11€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium oxalate is used as a reducing agent, as a primary standard for standardizing potassium permanganate solutions and as a neutralizer for exothermic acidic reactions. It finds application in metal cleaning preparations, metal extraction and separation, blueprint coatings, electroplating baths, special cement manufacturing, plant nutrition as well as in textile and pharmaceutical industries. It plays an important role to remove calcium ions from blood plasma and prevents blood clotting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
62-76-0 | |
134.00 | |
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L | |
6125 | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O |
C2Na2O4 | |
MFCD00012465 | |
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt | |
oxalate de disodium |
Spécification
Sodium oxalate | |
62-76-0 | |
Poudre | |
MFCD00012465 | |
14,8650 | |
Soluble in water and formic acid; Insoluble in ether and alcohol. | |
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O | |
134.00 | |
134 | |
ACS | |
Hygroscopic |
250°C to 270°C (decomposition) | |
Blanc | |
C2Na2O4 | |
3631622 | |
sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt | |
ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L | |
oxalate de disodium | |
6125 | |
≥99.5% | |
Odorless | |
2.340 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H312
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312-H320
missing translation for 'einecsNumber' : 200-550-3
missing translation for 'rtecsNumber' : KI1750000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium oxalate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium oxalate
RUO – Research Use Only