Learn More
Oxalate de sodium, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10743154
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 62-76-0
Formule moléculaire C2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.00
Numéro MDL MFCD00012465
Clé InChI ZNCPFRVNHGOPAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium oxalate, disodium oxalate, natriumoxalat, ethanedioic acid, disodium salt, oxalic acid, disodium salt, natriumoxalat german, stavelan sodny czech, oxalic acid disodium salt, unii-7u0v68lt9x, ethanedioic acid disodium salt
CID PubChem 6125
Nom IUPAC disodium oxalate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]C(=O)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium oxalate
Note relative au nom p.a.
Point de fusion 250.0°C to 270.0°C
Couleur Blanc
pH 7 to 8.5 (2.5% soln. at 20°C)
Perte à la dessiccation 0.05% max. (105°C)
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire NaO2CCO2Na
Quantité 5 kg
Merck Index 15,8781
Informations sur la solubilité Solubility in water: 37g/L (20°C). Other solubilities: 6.3 g/100mL water (100°C), insoluble in ethanol and ether
Poids de la formule 134
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analyse
Forme physique Poudre fine