Learn More
Octanoate de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
52.70€ - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS 1984-06-1
Numéro MDL MFCD00058511
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11475513
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13451.22
100 g
52.70€
100g
11485513
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13451.36
500 g
161.00€
500g
Description
Description
Sodium octanoate may be used as a protein stabilizer for molecules such as albumin and fibrinogen under conditions such heat sterilization. Also used for blood plasma fractionation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’octanoate de sodium peut être utilisé comme stabilisateur de protéine pour des molécules telles que l’albumine et le fibrinogène dans des conditions de stérilisation thermique. Également utilisé pour le fractionnement du plasma sanguin.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec dans un récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants
Spécification
Identifiants chimiques
1984-06-1
MFCD00058511
Spécification
Sodium octanoate
>300°C
MFCD00058511
4-bromophenyl isothiocyanate, trichofytocid, p-bromophenyl isothiocyanate, 4-bromophenylisothiocyanate, benzene, 1-bromo-4-isothiocyanato, bromobenzene-4-isothiocyanate, isothiocyanic acid, p-bromophenyl ester, acmc-1bqku, wln: scnr de, p-bromophenylisothiocyanate
XQACWEBGSZBLRG-UHFFFAOYSA-N
1-bromo-4-isothiocyanatobenzène
16133
96%
1984-06-1
C7H4BrNS
3597723
Soluble in water.
C1=CC(=CC=C1N=C=S)Br
214.08
166.2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335-H373-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 217-850-5
missing translation for 'rtecsNumber' : RH0787000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante