Learn More
Nitrite de sodium, certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
120.00€ - 156.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7632-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.00 |
Numéro MDL | MFCD00011118 |
Clé InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
CID PubChem | 23668193 |
ChEBI | CHEBI:78870 |
Nom IUPAC | nitrite de sodium |
SMILES | [Na+].[O-]N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10498990
|
Fisher Chemical
S/5640/53 |
500 g |
120.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10274110
|
Fisher Chemical
S/5640/62 |
2.5 kg |
156.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Nitrite de sodium, certifié AR pour analyse
Identifiants chimiques
7632-00-0 | |
69.00 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
23668193 | |
nitrite de sodium |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
CHEBI:78870 | |
[Na+].[O-]N=O |
Spécification
320°C | |
7632-00-0 | |
8 to 9 | |
NNaO2 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
[Na+].[O-]N=O | |
69.00 | |
CHEBI:78870 | |
Récipient de poudre en plastique |
271°C | |
Jaune | |
Solide | |
MFCD00011118 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
nitrite de sodium | |
23668193 | |
69g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium nitrite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.