Learn More
Nitrite de sodium, 99 %, extra pur, contient un réactif antimassant, Thermo Scientific Chemicals
62.40€ - 222.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7632-00-0 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 69.00 |
Numéro MDL | MFCD00011118 |
Clé InChI | LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts |
CID PubChem | 23668193 |
ChEBI | CHEBI:78870 |
Nom IUPAC | nitrite de sodium |
SMILES | [Na+].[O-]N=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10742295
|
Thermo Scientific Acros
196620010 |
1 kg | Flacon en plastique |
62.40€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10012580
|
Thermo Scientific Acros
196620025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
70.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10370494
|
Thermo Scientific Acros
196620100 |
10 kg | Récipient en plastique |
222.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7632-00-0 | |
69.00 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
23668193 | |
nitrite de sodium |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
CHEBI:78870 | |
[Na+].[O-]N=O |
Spécification
Sodium nitrite | |
7632-00-0 | |
Poudre cristalline | |
NNaO2 | |
MFCD00011118 | |
15, 8779 | |
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M | |
nitrite de sodium | |
23668193 | |
69 | |
Extra pur |
99% | |
Jaune | |
99% | |
NaNO2 | |
01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 | |
sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts | |
[Na+].[O-]N=O | |
69.00 | |
CHEBI:78870 | |
≥98.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Toxique en cas d’ingestion.
Très toxique pour les organismes aquatiques.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Avoid release to the environment.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-555-9
missing translation for 'rtecsNumber' : RA1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only