Learn More
Solution volumétrique analytique (AVL) à base de nitrite de sodium 0,5 M (0,5 N), étalon de conductivité Reagecon
Produit entièrement factorisé, de haute pureté, stable, développé et testé pour les titrations.
26.55€ - 77.85€
Spécification
Description | Accuracy ± 0.1% |
---|---|
Concentration | 0.5 M (0.5 N) |
À utiliser avec (application) | Titration |
Forme physique | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11572992
|
Reagecon
NANO051 |
1 L | Flacon en PEHD GL45 |
26.55€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11562992
|
Reagecon
NANO055 |
5 L | Récipient en PEHD | ||||||
Description
- Titrant, titrant standard, solution standard, solution standardisée, étalon de référence, matériau de référence
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié conforme± à une spécification de 0,1%.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points d'extrémité par détection de plusieurs propriétés.
Spécification
Accuracy ± 0.1% | |
0.5 M (0.5 N) | |
Titration | |
Liquide |