Learn More
Sodium nitrate, Honeywell™
Code produit. 15628090
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Reagent Grade,≥99.0%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nom IUPAC sodium;nitrate
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrate
Quantité 500 g
Formule linéaire NaNO3
Numéro UN UN1498
Poids de la formule 84.99g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%