Learn More
Nitrate de sodium, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
57.60€
Identifiants chimiques
CAS | 7631-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.99 |
Numéro MDL | MFCD00011119 |
Clé InChI | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
CID PubChem | 24268 |
ChEBI | CHEBI:63005 |
SMILES | [Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11904281
|
Thermo Scientific Acros
436090010 |
1 kg | Bouteille en plastique |
57.60€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7631-99-4 | |
84.99 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
24268 | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O |
NNaO3 | |
MFCD00011119 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
CHEBI:63005 |
Spécification
380.0°C | |
306.0°C | |
Incolore à blanc | |
Poudre cristalline ou cristaux | |
NaNO3 | |
15,8778 | |
Solubility in water: 900g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, slightly soluble in alcohol | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O | |
84.99 | |
CHEBI:63005 | |
≥99.0% | |
2% max. (105°C) |
Sodium nitrate | |
7631-99-4 | |
5.5 to 8.3 (5% aq. soln.) | |
NNaO3 | |
MFCD00011119 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; nitrate | |
24268 | |
84.99 | |
Extra pur |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Provoque une irritation oculaire grave.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer à proximité.
Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter un mélange avec des combustibles.
En cas de
Mention d’avertissement GHS : Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
- Sodium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P370+P380-En cas d'incendie: évacuer la zone.
- P375-Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium nitrate
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche