Learn More
Nitrate de sodium, 99,999 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
62.26€
Identifiants chimiques
CAS | 7631-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.99 |
Numéro MDL | MFCD00011119 |
Clé InChI | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
CID PubChem | 24268 |
ChEBI | CHEBI:63005 |
Nom IUPAC | sodium ; nitrate |
SMILES | [Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Description
Sodium nitrate is used in the production of fertilizers, nitric acid, pyrotechnics, smoke-bombs, glass and pottery enamels. In combination with boron trifluoride it forms an efficient reagent for nitration of aromatic compounds. Adsorption on alumina provides an environmentally benign aromatic nitrating agent. Further it finds use as food preservative and as a solid rocket propellant. It is also used as an electrolyte in a salt bridge, and as thermal storage medium in power generation systems.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7631-99-4 | |
84.99 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
24268 | |
sodium ; nitrate |
NNaO3 | |
MFCD00011119 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
CHEBI:63005 | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Sodium nitrate | |
7631-99-4 | |
99.999% (metals basis) | |
MFCD00011119 | |
Freely soluble in water,ammonia and hydrazine; soluble in alcohol; slightly soluble in pyridine. | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O | |
84.99 | |
CHEBI:63005 | |
Odorless | |
White crystals |
308°C | |
Poudre | |
NNaO3 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
sodium ; nitrate | |
24268 | |
84.99 | |
Hygroscopic | |
2.26 g/cm3 at 20°C |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H272-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 5.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-554-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WC5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium nitrate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium nitrate