Learn More
N-dodécylsulfate de sodium, ultra-pur, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.39€ - 410.04€
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15416279
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64241.14
25 g
37.39€
25g
15426279
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64241.22
100 g
99.70€
100g
15436279
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64241.36
500 g
410.04€
500g
Description
Description
Sodium n-dodecyl sulfate is an anionic detergent used to function as a protein denaturant. It is mainly used in detergents for laundry with many cleaning applications. It finds application in the determination of protein molecular weight by polyacrylamide gel electrophoresis and in the analysis of hemoglobin. In food products, it is used as an emulsifying agent and a whipping aid. It is widely found in toothpastes, shampoos, shaving creams and bubble bath formulations due to its thickening effect and ability to create a lather.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate n-dodécyl de sodium est un détergent anionique utilisé comme dénaturant protéique. Il est principalement utilisé dans les détergents pour la lessive et destiné à de nombreuses opérations de nettoyage. Il est utilisé pour déterminer le poids moléculaire des protéines par électrophorèse sur gel de polyacrylamide et dans l’analyse de l’hémoglobine. Dans les produits alimentaires, il est utilisé comme agent moussant et émulsifiant. On le trouve fréquemment dans les dentifrices, les shampooings, les mousses à raser et les bains moussants en raison de son effet épaississant et de son pouvoir moussant.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
151-21-3
288.38
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
3423265
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
C12H25NaO4S
MFCD00036175
n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
CHEBI:8984
Spécification
Sodium n-dodecyl sulfate
151-21-3
∼206°C
C12H25NaO4S
MFCD00036175
3599286
n-Dodecyl sulfate sodium salt; Sodium lauryl sulfate
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
sodium dodecyl sulfate
3423265
288.38
Blanc
Poudre
Ultrapure
CH3(CH2)11OSO3Na
UN2926
14,8636
Soluble in water; Slightly soluble in ethanol.
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
288.38
CHEBI:8984
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H311-H302-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H302+H332-H315-H318-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 205-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WT1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Sodium n-dodecyl sulfate, ultrapure
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H228-Matière solide inflammable.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.