Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfate n-dodécyl de sodium, 99 %, qualité biologie moléculaire
83.82€ - 288.44€
Identifiants chimiques
CAS | 151-21-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H25NaO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 288.38 |
Numéro MDL | MFCD00036175 |
Clé InChI | DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal |
CID PubChem | 3423265 |
ChEBI | CHEBI:8984 |
SMILES | [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15460767
|
Thermo Scientific Chemicals
J67606.22 |
100 g |
83.82€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15470767
|
Thermo Scientific Chemicals
J67606.30 |
250 g |
186.93€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15480767
|
Thermo Scientific Chemicals
J67606.36 |
500 g |
288.44€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
151-21-3 | |
288.38 | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
3423265 | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O |
C12H25NaO4S | |
MFCD00036175 | |
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal | |
CHEBI:8984 |
Spécification
Sodium n-dodecyl sulfate | |
∼206°C | |
C12H25NaO4S | |
UN2926 | |
14,8636 | |
Soluble in water | |
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O | |
288.38 | |
CHEBI:8984 | |
99% | |
Solide |
151-21-3 | |
Blanc | |
MFCD00036175 | |
3599286 | |
sodium dodecyl sulfate, sodium lauryl sulfate, sodium dodecylsulfate, sodium lauryl sulphate, sodium dodecyl sulphate, dodecyl sulfate, sodium salt, anticerumen, gardinol, neutrazyme, duponal | |
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium ; dodécylsulfate | |
3423265 | |
288.38 | |
Biologie moléculaire |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H311-H302-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Toxique par contact cutané.
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P240-P241-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H302+H332-H315-H318-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :4,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 205-788-1
missing translation for 'rtecsNumber' : WT1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium n-dodecyl sulfate, 99%, Molecular Biology Grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium lauryl sulfate
RUO – Research Use Only