Learn More
Méthylate de sodium, pur, poudre anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10236873
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.02
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
CID PubChem 10942334
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Alcalinité total alkalinity (as NaOCH3):> 99%
Point de fusion 126.0°C
Couleur Blanc-Jaune
Densité 0.8
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3ONa
Quantité 2.5 kg
Numéro UN 1431
Beilstein 01, 280
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Merck Index 15, 8775
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol, insoluble in hydrocarbons(benzene, toluene, xylene
Poids de la formule 54.02
Pourcentage de pureté ≥97% (NaOCH3)
Qualité Pures
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium methoxide, anhydrous powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide inflammable Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H228-Matière solide inflammable.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.