Learn More
Solution de méthylate de sodium, pure, de 5,4M (30 wt.%) dans le méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10357853
Click to view available options
Quantité:
25 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-41-4, 67-56-1
Formule moléculaire CH3NaO
Poids moléculaire (g/mol) 54.02
Numéro MDL MFCD00012179
Clé InChI WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
CID PubChem 10942334
Nom IUPAC Sodium; méthanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium methoxide
Note relative au nom 30 wt% Solution in Methanol
Point de fusion 1.0°C to 5.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 93.0°C
Point d’éclair 33°C
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire CH3ONa
Indice de réfraction 1.3701
Quantité 10 L
Beilstein 01,28
Fieser 01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
Merck Index 15,8775
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol
Viscosité 68 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 54.02
Qualité Pures
Forme physique Liquide