Learn More
Métavanadate de sodium, généralement 96 %, V 38 % min, Thermo Scientific Chemicals
24.92€ - 329.64€
Identifiants chimiques
CAS | 13718-26-8 |
---|---|
Formule moléculaire | NaO3V |
Poids moléculaire (g/mol) | 121.93 |
Numéro MDL | MFCD00011125 |
Clé InChI | CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881 |
CID PubChem | 4148882 |
ChEBI | CHEBI:75221 |
SMILES | [Na+].[O-][V](=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11336108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011092.14 |
25 g |
24.92€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11346108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011092.30 |
250 g |
97.59€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11356108
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011092.A1 |
1 kg |
329.64€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium metavanadate is used as an analytical reagent and mordant. It is also found to be useful in the photography industry and the pharmaceutical industry. In addition to this, it is used in the making of vanadium alloy and vanadium catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13718-26-8 | |
121.93 | |
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N | |
4148882 | |
[Na+].[O-][V](=O)=O |
NaO3V | |
MFCD00011125 | |
sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881 | |
CHEBI:75221 |
Spécification
Sodium metavanadate | |
V 38% min. | |
Blanc | |
Typically 96% | |
MFCD00011125 | |
Soluble in water. | |
[Na+].[O-][V](=O)=O | |
121.93 | |
CHEBI:75221 | |
Odorless |
630°C | |
13718-26-8 | |
Morceaux et poudre | |
NaO3V | |
sodium metavanadate, sodium vanadate v, vanadic acid, monosodium salt, sodium vanadate meta, sodium oxido dioxo vanadium, sodium trioxovanadate 1-, metawanadan sodowy polish, vanadate vo31-, sodium, monosodium trioxovanadate 1-, ccris 6881 | |
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N | |
dioxo(oxydo)vanadium de sodium | |
4148882 | |
121.93 | |
Off-white to light orange powder |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P501c
H301-H319-H332-H361-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 237-272-7
missing translation for 'rtecsNumber' : YW1050000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium metavanadate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium metavanadate
RUO – Research Use Only