Learn More
Métatungstate de sodium, solution de densité dans l’eau 2,82, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
168.84€ - 455.27€
Identifiants chimiques
CAS | 12141-67-2 |
---|---|
Formule moléculaire | H2Na6O40W12 |
Numéro MDL | MFCD00150663 |
Synonyme | Sodium polytungstate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10603702
|
Thermo Scientific Acros
304100500 |
50 mL | Flacon en verre |
168.84€
50mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10693502
|
Thermo Scientific Acros
304102500 |
250 mL | Flacon en verre |
455.27€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12141-67-2 | |
H2Na6O40W12 | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate |
Spécification
Sodium metatungstate | |
2.82 Density Solution in Water, Stabilized | |
H2Na6O40W12 | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate | |
2986.13 | |
2.82 |
Vert à jaune | |
12141-67-2 | |
Na6[H2W12O40] | |
2.8200g/mL | |
Solubility in water: >1000g/L water (20°C). | |
≥67% (WO3) | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Avoid release to the environment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.